Learn More
Elektrolyt KCl gesättigt (Kaliumchlorid) Artikelnummer.: 11746388
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrolyt KCl gesättigt (Kaliumchlorid)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11746388 Alle ansehen Reagecon Produkte
250 ml, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11746388
Marke: Reagecon 90510
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt dafür, dass Elektroden schnelle Reaktionszeiten und genaue Ergebnisse liefern. Gesättigte Kaliumchloridlösung, Reagecon™ ist eine konzentrierte Elektrolytlösung, die zur Lagerung von pH- und Redox-Elektroden verwendet wird, wenn sie gerade nicht Gebrauch sind.
Glaselektroden müssen feucht gehalten werden. Wenn eine Elektrode während der Lagerung austrocknet, ist ein Regenerationsverfahren erforderlich, um die hydrierte Glasschicht und das Bezugssystem wiederherzustellen, damit die Elektrode wieder funktionsfähig wird. Das Befüllen des Lagerdeckels/Röhrchens mit Kaliumchloridlösung hydriert die Elektrode, was die Elektrodenleistung maximiert und die Elektrodenlebensdauer verlängert.
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.5513 mol
Geruch Geruchsneutral
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerEFS424L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2025 Artikelnummer90510
ChargennummerEFS422H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Artikelnummer90510
ChargennummerEFS422H1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Artikelnummer90510
Chargennummer1425564 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/03/2025 Artikelnummer90510
Chargennummer1415501 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/01/2025 Artikelnummer90510
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Elektrolyt KCl gesättigt (Kaliumchlorid) >