Learn More
Sartorius VIVAPURE LENTISELECT 500
BIOPHARMA
Schnelle Aufreinigung von bis zu 3 x 109 Viruspartikel
Marke:  Sartorius VS-LVPQ500
1280.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11740865
  • 1680.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Vivapure™ LentiSELECT 500 eignet sich optimal für die VSV-G pseudotypisierte Lentivirusreinigung von bis zu 500 ml Zellkultur und enthält alle Reagenzien und Geräte, die für die Reinigung von bis zu 2-5 x 109 infektiösen Partikeln erforderlich sind.
Das gesamte Reinigungsverfahren wird einfach von einer Laborpumpe betrieben, die den Arbeitsaufwand auf ein Minimum reduziert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmethoden wie Ultrazentrifugation bietet Vivapure LentiSELECT 500 eine schnelle und einfache Lösung zur Reinigung von VSV-G pseudotypisierten Lentiviren, wodurch teure Reinigungsgeräte wie Ultrazentrifugen überflüssig werden.
Bei einem Normalenvektor ergibt eine Zellkultur von 500 ml, die mit dieser Methode aufgereinigt wird, typischerweise 2–5 x 10.9 infektiöse Partikel in 1 ml (Gesamtvolumen 1 ml).
  • Schnell
  • Nicht toxisch
  • Höhere Reinheit als beim Pelletieren mit Ultrazentrifugation
  • Praktisch
  • Kosteneffektiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml Lentivirus
40 to 1000 mL Cell Cultures
VSV-G Pseudotyped Lentiviral Vectors
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius VIVAPURE LENTISELECT 500 > LentiSELECT500; Vivaspin 20 300 kDa (2)