Learn More
Sartorius Universalpumpe für das Sterisart™ Sterilitätsprüfsystem
Peristaltikpumpe für die Proben- und Medienübertragung in die Sterisart NF-Systeme – geeignet für Isolatoren
Marke:  Sartorius 16420
17554.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962530
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die neue Sterisart™ Universalpumpe ist in zwei Versionen erhältlich: als Basisversion 16419 und als erweiterte Version 16420 mit Anzeige- und Bediensoftware, die in Reinräumen eingesetzt, in Reinraumbänke integriert oder in der Arbeitsfläche von Isolatoren versenkt werden kann. Das geringe, kompakte Design bietet eine platzsparende Stellfläche – ein großer Vorteil für die meisten Tischgeräte und Isolatoren in Reinräumen.
  • Geschlossenes System – ohne Belüftung für mehr Sicherheit
  • Robust und wartungsfrei
  • Kompakte und ergonomische Bauweise
  • Modulares Design
  • Pumpe mit spezieller Software erhältlich (bedienergeführte Menüs; alle Prozessabläufe können protokolliert werden; Barcode-Erkennung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10.23 Zoll
Wird in Reinräumen verwendet, in Reinbänke integriert oder in der Arbeitsplatte von Isolatoren versenkt
8,26 in.
Sterisart Universal
14,6 kg
Anzeige- und Anwendersoftware
Edelstahl, PVC, PET, Silikon
13,22 in.
33,6 cm
26 cm
Sterisart Universal Pump
21 cm
32,18 lb.
70 bis 650 ml/min
50/60 Hz
100 W
Sterile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sartorius Universalpumpe für das Sterisart™ Sterilitätsprüfsystem > Aufgerüstet