Learn More
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem
BIOPHARMA
Bietet Sterilitätstests in einem vollständig geschlossenen System für Pharmazeutika, offene Behälter, geschlossene Behälter, vorgefüllte Spritzen, Pulver und medizinische Geräte. Das Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätstestsystem ist optimal für die Verwendung mit Isolatoren.
Marke:  Sartorius 16477--------GBD
463.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720975
  • 705.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Internationale Arzneimittelverordnungen fordern die vollständige Sterilität pharmazeutischer Produkte, die in den Blutkreislauf injiziert werden oder anderweitig in den Körper unterhalb der Haut gelangen. Als Hersteller solcher Produkte müssen Sie einen Nachweis der Sterilität der Charge des Endproduktes bereitstellen. Sterisart™ NF ist ein komplett geschlossenes System für Sterilitätstests pharmazeutischer Produkte. Das System basiert auf der Membranfiltermethode, eliminiert aber das Handhaben des Filters. Dadurch wird das Risiko der sekundären Kontamination und falscher Positivergebnisse eliminiert. Eine Peristaltikpumpe überführt die Probe in die Filtereinheit. Nach dem Spülen werden die Filtereinheiten dann ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung mit Medium gefüllt und zur Inkubation genutzt.
  • Zuverlässige Sartochem™ Membran
  • Hohe Retention von Mikroben
  • Geringe Adsorption
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Vorinstallierte farbcodierte Röhrchen-Klemmen
  • Einfach zu lesende Graduierung
  • Anwenderfreundlich (verschiedene praktische Adapter sind erhältlich)
  • Produkt-/Chargen-Identifizierung
  • Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz gegen Sterilisatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 oz.
Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Erzeugnissen, optimal für den Einsatz in Isolatoren
Sterisart Consumable
50 °C
Sterisart NF Gamma mit langer Nadel (seitliche Öffnung, mit fester Spitze, nicht auskernend), Schutzplatte, sterile Entlüftungsnadel
3 bar bei 20 °C
Flüssigkeiten
Gammabestrahlung
120 mL
Geschlossene Kunststoffbehälter, Fläschchen, Ampullen. Kunststoffbehälter mit Blow-Fill-Seal-Füllungen
122 °F
15,7 cm
0,45 μm
LVPS, SVPs, Augentropfen
Kein Septum
Sterile
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2402010035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/11/2024 Catalog Number16477--------GBD
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem > Sterisart NF Gamma; lange Nadel, seitliche Öffnung mit fester Spitze