Learn More
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem
BIOPHARMA
Bietet Sterilitätstests in einem vollständig geschlossenen System für Pharmazeutika, offene Behälter, geschlossene Behälter, vorgefüllte Spritzen, Pulver und medizinische Geräte. Das Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätstestsystem ist optimal für die Verwendung mit Isolatoren.
Marke:  Sartorius 16475--------GSD
526.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11700975
  • 805.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Internationale Arzneimittelverordnungen fordern die vollständige Sterilität pharmazeutischer Produkte, die in den Blutkreislauf injiziert werden oder anderweitig in den Körper unterhalb der Haut gelangen. Als Hersteller solcher Produkte müssen Sie einen Nachweis der Sterilität der Charge des Endproduktes bereitstellen. Sterisart™ NF ist ein komplett geschlossenes System für Sterilitätstests pharmazeutischer Produkte. Das System basiert auf der Membranfiltermethode, eliminiert aber das Handhaben des Filters. Dadurch wird das Risiko der sekundären Kontamination und falscher Positivergebnisse eliminiert. Eine Peristaltikpumpe überführt die Probe in die Filtereinheit. Nach dem Spülen werden die Filtereinheiten dann ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung mit Medium gefüllt und zur Inkubation genutzt.
  • Zuverlässige Sartochem™ Membran
  • Hohe Retention von Mikroben
  • Geringe Adsorption
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Vorinstallierte farbcodierte Röhrchen-Klemmen
  • Einfach zu lesende Graduierung
  • Anwenderfreundlich (verschiedene praktische Adapter sind erhältlich)
  • Produkt-/Chargen-Identifizierung
  • Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz gegen Sterilisatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 oz.
Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Erzeugnissen, optimal für den Einsatz in Isolatoren
Sterisart Consumable
50 °C
Sterisart NF-Gamma-Septum mit zwei Doppelnadel-Metallspitzen unterschiedlicher Länge, eine ist steril belüftet und verfügt über einen partitionierten Anschluss für die sterile Probenahme aus den Sterisart-Behältern während der Inkubation
3 bar bei 20 °C
Leicht gelöste Pulver
Gammabestrahlung
120 mL
Geschlossene Glasflaschen mit Septum
122 °F
15,7 cm
0,45 μm
Lyophilisate, lösliche Pulver, flüssige Antibiotika
Septum
Sterile
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2505032035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number16475--------GSD
Chargennummer2438013035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/10/2024 Catalog Number16475--------GSD
Chargennummer2421018035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/08/2024 Catalog Number16475--------GSD
Chargennummer2312001035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog Number16475--------GSD
Name des Produkts
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem > Sterisart NF Gamma; zwei Doppelnadelspitzen unterschiedlicher Länge, ein steriles belüftetes mit Septum