Learn More
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem: Silikondichtung
Silikondichtung zur Verwendung mit dem wiederverwendbaren Sterilitätstestsystem.
7.50 CHF - 7.55 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Material | Silikon |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10603582
|
Sartorius
6980124 |
Dichtung |
7.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10253191
|
Sartorius
6980573 |
Dichtung |
7.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Silikondichtung – 14-555-924- Flach
- Unter Fritte platziert
- 36/47mm
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Silikon | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Wiederverwendbares Sterilitätstestsystem: Silikondichtung