Learn More
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Manifolds
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
Marke:  Sartorius 16829
2202.53 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10121401
  • 2830.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verteiler mit sechs Plätzen – 14-555-795
  • Für Filterhalter geeignet
  • Zur Verwendung für drei Läufe mit zwei Medien oder zwei Läufe mit drei Medien
  • Drei Ventile an jedem Filterhalter
  • Schlauchtülle für Vakuumverbindung
  • Durchmesser 10 mm
  • Länge 36 m
Verteiler mit drei Plätzen – 14-555-792
  • Für Filterhalter geeignet
  • Für Einzelläufe mit zwei oder drei Medien
  • Drei Ventile an jedem Filterhalter
  • Schlauchtülle für Vakuumverbindung
  • Durchmesser 10 mm
  • Länge 36 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
6
6-branch Manifold
10 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Manifolds > Sechs-Wege-Verteiler