Learn More
Sartorius SARTOLAB PES MEMBRANE 0,2uM PES
Optimiert für die Anwendung in Zellkulturen
Marke:  Sartorius 18080----------M
Artikelnummer. 11728204
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sartolab 150v ist eine äußerst anwenderfreundliche, sterile, gebrauchsfertige 0.2 μ-Einweg-Membranfilterkapsel. Sartolab 150v Kapseln bestehen aus einer speziellen, hydrophilen Membran aus Polyethersulfon (PES). Diese Membran zeichnet sich durch einen hervorragenden Gesamtdurchsatz, eine hohe Durchflussrate, nahezu keine Abgabe von Stoffen und eine enorm breite chemische Verträglichkeit aus. Mit einer einzelnen 0.2 μm-Kapsel mit Flaschenverschluss können 15 Liter wässriger Lösungen gefiltert werden. Der integrierte Absperrhahn ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Auffangkolben.
  • Qualität und Zuverlässigkeit
  • Geringe Proteinbindung
  • Schneller Fluss und hoher Durchsatz
  • Anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kolbengestell
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius SARTOLAB PES MEMBRANE 0,2uM PES > Für 150 V-Filtrationseinheit; Packung mit 3