Learn More
Sartorius Quintix™ Präzisionswaagen
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
2640.00 CHF - 3535.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GLP, GMP |
---|---|
Anschlusstyp | Mini-USB |
Displaytyp | Farbgrafikdisplay |
Lesbarkeit | 1 mg |
Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Stabilisierungszeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13532980
![]() |
Sartorius
QUINTIX313-1S |
310 g | 1 mg | 313 | 1 s | N/A | ||||||
13522980
![]() |
Sartorius
QUINTIX513-1S |
510 g | 1 mg | 513 | 1 s | N/A | ||||||
13552980
![]() |
Sartorius
QUINTIX213-1S |
210 g | 1 mg | 213 | 1 s | N/A | ||||||
15253956
![]() |
Sartorius
QUINTIX613-1S |
610 g | 1 mg | 613 | 1 s | N/A | ||||||
Beschreibung
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, verbesserte Arbeitsabläufe durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
- Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck
- Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
- Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL™ vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
- Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB“Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
- Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
- Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Manipulationsschutz: Sperre
- Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Kontrollwägen, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
GLP, GMP | |
Farbgrafikdisplay | |
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight | |
Manuell | |
Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff | |
1 s | |
10 ° bis 30 °C | |
2 Jahre | |
21,6 cm | |
12,6 in. | |
32 cm | |
14,1 in. | |
10,8 lb. | |
100/240 V | |
Class I |
Mini-USB | |
1 mg | |
Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung | |
±2 mg | |
1 mg | |
50 bis 86 °F | |
Präzisionswaage | |
8,5 in. | |
12 cm | |
8,2 in. | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
2 W |