Learn More
Sartorius Quintix™ Analysewaagen
Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann. Sartorius Quintix™ Analysewaagen bieten zuverlässige und präzise Ergebnisse.
3380.00 CHF - 4275.00 CHF
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
---|---|
Anschlusstyp | Mini-USB |
Displaytyp | Farbe |
Lesbarkeit | 0,1 mg |
Ausgleichen | Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13512980
![]() |
Sartorius
QUINTIX124-1S |
120 g | 0,1 mg | 124 | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB | N/A | ||||||
13502980
|
Sartorius
QUINTIX224-1S |
220 g | 0,1 mg | 224 | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter | N/A | ||||||
15396811
![]() |
Sartorius
QUINTIX64-1S |
60 g | 0,1 mg | 64 | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB | N/A | ||||||
15315353
|
Sartorius
QUINTIX64-1CEU |
60 g | 0,1 mg | 64 | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB, Zertifikat | N/A | ||||||
Beschreibung
Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.Die Sartorius Quintix™ Analysewaagen bieten zuverlässige und genaue Ergebnisse.
- Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen auf Tastendruck
- Gut sichtbare Symbole ermöglichen eine einfache und genaue Abstimmung der Balance. Die angezeigten Ergebnisse geben dem Benutzer sofort Feedback und Vertrauen
- Maximale Genauigkeit über die ganze Zeit dank isoCAL™ vollautomatischer Kalibrierung mit internem Standard und Balance-Einstellung
- Mit Quintix USB“Plug and Work”-Konnektivität an einen Drucker oder Computer ist das Aufbewahren von Aufzeichnungen einfacher
- Nivellierungskontrolle: Nivellieranzeige aus Glas mit Luftblase zur Zentrierung
- Kalibrierung: Vollautomatische Kalibrierung mit internem Standard; bietet auch externe
- Wägeeinheiten: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Manipulationsschutz: Überwachungssperre
- Gehäuseschutz: mit Aceton reinigbares Gehäuse
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung: Kensington Lock und Verriegelungsvorrichtung mit Kabel oder Kette
- Ausgänge: Mini-USB
- Leistung: 100–240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozentsatz, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Touchscreen | |
Farbe | |
Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase | |
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss | |
±1,5 ppm/&Grad;C | |
10 ° bis 30 °C | |
2 Jahre | |
21,6 cm | |
12,6 in. | |
32 cm | |
14,1 in. | |
90 mm | |
4,9 kg | |
100/240 V | |
0,2 A | |
Class I |
Mini-USB | |
0,1 mg | |
±0,2 mg | |
±0,1 mg | |
50 bis 86 °F | |
Analytische Waage | |
8,5 in. | |
9 cm | |
8,22 in. | |
20,9 cm | |
36 cm | |
11 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |