Learn More
Sartorius Druckerpapier, Etiketten und Tinte für YDP-Drucker
Druckerpapier, Etiketten und Tinte für die Verwendung mit YDP30- und YDP40-Labordruckern. Für schnelle und klare Ausdrucke. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
22.03 CHF - 26.35 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15318824
|
Sartorius
69Y03287 |
Standard-Druckerpapier |
26.35 CHF
5 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15296949
|
Sartorius
69Y03287 |
Standard-Druckerpapier | N/A | |||||||
Beschreibung
Druckerpapier, Etiketten und Tinte für die Verwendung mit YDP30- und YDP40-Labordruckern. Für schnelle und klare Ausdrucke. Auswahl zwischen normalen und selbstklebenden Papierrollen mit Farbbändern für den Thermotransferdruck oder normalen Papierrollen für den Thermodirektdruck.
Für die Verwendung mit Labordruckern vom Typ DP30 und YDP40- YDP30 Premium-Drucker drucken sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckverfahren
- YDP40 Standarddrucker verwenden nur direkten Thermodruck
- Der Thermodirektdruck ist ideal für weniger schwierige Anforderungen (nur Papierrollen)
- Der Thermotransferdruck erzeugt lichtechte Ausdrucke für den Einsatz in regulierten Bereichen
- Die Option beinhaltet sowohl Papier als auch Farbband
- Wählen Sie zwischen standardmäßigen oder selbstklebenden Papierrollen
Spezifikation
Paper | |
Yes | |
Weiß |