Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Sterile, dehydrierte Kulturmedien, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden
240.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Form Dehydriert
Herstellungsort Germany
Sterilität Steril
Testtyp Microbial Detection
Verpackungsart Einzeln verpackt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 33
Produktcode Marke Farbe Rasterfarbe Porengröße Medientyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Rasterfarbe Porengröße Medientyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11760676
Unterlagen ansehen
Sartorius
14090--47------N
Grün Grün 0,45 μm Yeast Extract
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10337591
Unterlagen ansehen
Sartorius
14051--47------N
Grün Dunkelgrün 0.45 μ m Azide
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10737622
Unterlagen ansehen
Sartorius
14053--47------N
Weiß Grün 0.45 μ m Endo
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10357591
Unterlagen ansehen
Sartorius
14055--47------N
Grün Dunkelgrün 0.45 μ m Standard TTC
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10265461
Unterlagen ansehen
Sartorius
14056--47------N
Weiß Grün 0.45 μ m Tergitol TTC
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10052141
Unterlagen ansehen
Sartorius
14057--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Bismuth Sulfite Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10104181
Unterlagen ansehen
Sartorius
14058--47------N
Grau Weiß 0.65 μm Bismuth Sulfite
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10357301
Unterlagen ansehen
Sartorius
14059--47------N
Weiß Grün 0,45 μm VLB-S7-S
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10072141
Unterlagen ansehen
Sartorius
14061--47------N
Grau Weiß 0.65 μm Lysine Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10402002
Unterlagen ansehen
Sartorius
14062--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Orange Serum
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10012371
Unterlagen ansehen
Sartorius
14063--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Caso
275.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10799201
Unterlagen ansehen
Sartorius
14064--47------N
Grün Dunkelgrün 0.45 μ m Standard
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10235751
Unterlagen ansehen
Sartorius
14065--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Weman Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10205801
Unterlagen ansehen
Sartorius
14066--47------N
Weiß Grün 0,45 μm Glucose Tryptone
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10367401
Unterlagen ansehen
Sartorius
14068--47------N
Weiß Grün 0.45 μ m m-FC
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10747622
Unterlagen ansehen
Sartorius
14067--47------N
Weiß Grün 0.45 μ m Lauryl Sulphate Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10707052
Unterlagen ansehen
Sartorius
14069--47------N
Grau Weiß 0.65 μm Sabouraud Agar
275.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10662412
Unterlagen ansehen
Sartorius
14070--47------N
Weiß Grün 0.65 μm Schaufus Pottinger
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10357641
Unterlagen ansehen
Sartorius
14075--47------N
Weiß Grün 0.45 μ m Cetrimide
275.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10490462
Unterlagen ansehen
Sartorius
14074--47------N
Weiß Grün 0,45 μm Chapman
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10317741
Unterlagen ansehen
Sartorius
14072--47------N
Weiß Grün 1.2 μ m Schaufus Pottinger Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11780656
Unterlagen ansehen
Sartorius
14076--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm TGE
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10377211
Unterlagen ansehen
Sartorius
14079--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Jus de Tomate
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10215611
Unterlagen ansehen
Sartorius
14082--47------N
Weiß Grün 0,45 μm ECD Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11760666
Unterlagen ansehen
Sartorius
14083--47------N
Grau Weiß 0.65 μm Schaufus Pottinger
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10515331
Unterlagen ansehen
Sartorius
14084--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm R2A
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10172222
Unterlagen ansehen
Sartorius
14080--47------N
Grau Weiß 0.8 μ m Schaufus Pottinger
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10012351
Unterlagen ansehen
Sartorius
14086--47------N
Grau Weiß 0.8 μ m Malt Extract
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15942500
Unterlagen ansehen
Sartorius
14086--47----CCN
Weiß Schwarz 0,45 μm Malt Extract
240.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11740676
Unterlagen ansehen
Sartorius
14089--47------N
Grün Dunkelgrün 0,45 μm Wallerstein
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10235851
Unterlagen ansehen
Sartorius
14087--47------N
Grau Weiß 0,45 μm Chromocult
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11710686
Unterlagen ansehen
Sartorius
14096--47------N
Grau Weiß 0,45 μm MacConkey
242.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Add to basket
10295891
View Documents
Sartorius
14097--47------N
Grau Weiß 0,45 μm MacConkey
242.00 CHF
100 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Sartorius Nährstoffpad-Sets werden in Membranfiltermethoden verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht das Testen großer Probenvolumina mit geringer mikrobieller Anzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit. Der Feuchtigkeitsgehalt ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring um den NPS sichtbar ist. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den entsprechenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die Membranfilter, die auf die speziellen Anforderungen von mikrobiellen Nachweisen zugeschnitten sind, sind mit 47 oder 50 mm Durchmesser erhältlich. Die NPS-Standardbox enthält 100 sterile Nährstoffpads, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe NPS-Qualität über die gesamte Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten gewährleistet. Zur Erfüllung der vielfältigen Ziele der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Typen von Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie andere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN- und ISO-Normen, die amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
  • problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
  • wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
  • nach internationalen Standards und Referenzen
  • einfache Handhabung
  • Validierungsleitfaden verfügbar
  • gleichbleibende Qualität
  • äußerst vielseitig
Specifications
Specifications
Dehydriert
Steril
Einzeln verpackt
4,7 cm
Germany
Microbial Detection
1.85 Zoll
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser