Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter: Nicht steril
Für die schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen konzipiert. Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohe Durchflussraten sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer PES-Membran für hohe Durchflussraten. Diese Filter in der Größe 28 mm sind in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen mit Porengrößen von 0.2 oder 0.45 μm lieferbar.
164.11 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Filtertyp | Syringe Filter |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Syringe |
Material (Membran) | PES |
Probenvolumen | 1 to 200 mL |
Produktcode | Marke | Sterilität | Porengröße | Art des Auslasses | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Porengröße | Art des Auslasses | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10752701
![]() |
Sartorius
16532----------Q |
Unsteril | 0,2 μm | Männlicher Luer Lock | Königsblau |
930.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10668262
![]() |
Sartorius
16533----------Q |
Unsteril | 0,45 μm | Männlicher Luer-Stecker | Dunkelgelb |
930.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10367311
![]() |
Sartorius
16537----------K |
Steril | 0,45 μm | Männlicher Luer Lock | Dunkelgelb |
164.11 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10741563
![]() |
Sartorius
16537----------Q |
Unsteril | 0,45 μm | Männlicher Luer Lock | Dunkelgelb |
1080.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Für die sterile und zuverlässige Filtration kleiner bis mittlerer Volumen.Sartorius Minisart™ High Flow (HF) Spritzenfilter sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer High Flow PES-Membran.Diese 28 mm-Filter sind in sterilen und nicht-sterilen Optionen mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
Schnelle und zuverlässige Sterilfiltration- Bietet eine hervorragende Durchflussrate bei niedrigen Eingangsdrücken
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Sterilfiltration, Partikelentfernung und Ultrareinigung
- Mit hochwertigen Membranen aus Polyethersulfon (PES)
- Asymmetrische Membranstruktur verhält sich fast wie ein Vorfilter
- Platz für Lösungen mit einem pH-Wert von 1–13
- Sterilisiert durch Ethylenoxid (EtO) oder Gammastrahlung
- Geeignet zum Kleben und Montieren an Schläuchen
- Gehäuse aus medizinischem Acryl (MBS) ist fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
- Filtert zuverlässig kleine bis mittlere Mengen ohne Leckage
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit einer Auswahl an männlichen Luer-Slip-Anschlüssen
- Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
- Beseitigt zeitaufwendige Vorbereitungen (z. B. Filterwechsel, Reinigen des Filtersystems)
- Einweggeräte sind eine wirtschaftliche Option
- Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Ja | |
Syringe | |
1 to 200 mL | |
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen | |
MBS | |
6.0 bar | |
200 mL |
Syringe Filter | |
PES | |
6,45 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Spritzenfilter | |
28 mm |