Learn More
Sartorius Akkubetriebenes und tragbares Luftkeim- sammelgerät für universellen Einsatz
MD8 Airport Tragbarer Luftprobenehmer für Impaktionsmessungen und Hintergrundüberwachungen mit Gelatinemembranen.
Marke: Sartorius 16757
4527.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
AirPort MD8 ist der neue Luftprobenehmer für die pharmazeutische Industrie, die Biotechnologie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für die Umweltpflege in Krankenhäusern und für die Arbeitssicherheit. Um zuverlässige und genaue Messergebnisse zu gewährleisten, verwendet die AirPort MD8 die Gelatinemembranfiltermethode oder die Impaktionsmethode mit BACTair™.
- Batteriebetrieben und tragbar für den universellen Einsatz
- Die Batterieleistung wird deutlich angezeigt, so dass eine konstante Leistung während der Probenahme gewährleistet ist
- Ergonomisches Design und einfach zu reinigen
- Flexible Einstellmöglichkeiten des Volumenstroms und des Probenvolumens
- Luftdurchflussmesser:
- 10 l/min, 20 l/min, 30 l/min, 50 l/min
- 125 l/min (nur bei Verwendung von BACTairTM Kulturmedienplatten)
- Anwenderfreundliche Eingabeaufforderung mit der Option von fünf Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch
- Die zuletzt verwendeten Parameter werden auch nach einer automatischen Abschaltung gespeichert
- Das Gerät kann vor Ort kalibriert werden
- CSA-konform
Spezifikation
10 l/min, 20 l/min, 30 l/min, 50 l/min, 125 l/min | |
Wiederaufladbarer NiMH-Akku | |
5 bis 14 Watt je nach Filterdruckabfall | |
Tragbarer Luftprobenehmer | |
115/230 V |
2,5 kg | |
Luftprobennehmer, Batterieladegerät, Bedienungsanleitung, Kalibrierzertifikat. | |
CSA-konform | |
Für Krankenhäuser, Umweltschutz und Arbeitssicherheit | |
300 x 135 x 165 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13