Learn More
Sartorius™ Probenunterlagen aus Glasfaservlies für Infrarot-Feuchtemessgeräte
Für den Einsatz mit allen Feuchtigkeitsmessgeräten der Marke Denver.
Marke:  Sartorius™ 6906941
107.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11849050
  • 157.00 CHF / 200 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimal für Proben mit hohem Feuchtigkeitsgehalt
  • Verhindern das Verkrusten oder Verspritzen von Proben bei gleichzeitiger Verkürzung der Analysezeit
  • Durchmesser 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Denver IR-200 Infrarot-Feuchtemessgerät
Glasfaser
90 mm Durchmesser
Probenunterlage
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Probenunterlagen aus Glasfaservlies für Infrarot-Feuchtemessgeräte > 4,00 Zoll (120 mm) Durchmesser