Learn More
Sartorius Glasfilterhalter
Dieser Halter für die Vakuumfiltration aus Glas wurde für Partikelprüfungen, Klärungen und Sterilfiltration mit 24-mm- oder 25-mm-Filtern entwickelt.
Marke: Sartorius 16306
189.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Gerät wird mit einer Glasfritfilterhalterung geliefert, die eine gleichmäßige Verteilung der zurückhaltenden Partikel gewährleistet. Daher wird empfohlen, wenn die Rückstände auf der Filteroberfläche von Interesse sind.
Spezifikation
Reusable | |
Glas | |
3 cm2 | |
Vakuumfilterhalter | |
2,5 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Sterile | |
Jeweils | |
30 mL |
Minisart und Vakuum
DateigrößeVersion: 856.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Glasfilterhalter > mit Glasfritte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur