Learn More
Sartorius Biosart™ 250 Trichter
Sterile, sofort einsetzbare Trichter
Marke: Sartorius 16407--25----ALK
95.06 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Haupteinsatzgebiet von Biosart™ 250Trichtern ist die mikrobiologische Analyse von relativ großen Probenvolumen mit einer geringen Anzahl von Mikroben, wobei die Membranfiltration ein wesentlicher Schritt ist. Darüber hinaus sind die Biosart™ 250 Trichter auch für die Prüfung kleinerer Volumen geeignet, indem eine Probe in einige Milliliter steriler physiologischer NaCl-Lösung gegeben wird. Biosart™ 250 Trichter wurden speziell für die mikrobiologische Untersuchung von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Es sind sterile, gebrauchsfertige 250 ml-Trichter aus Kunststoff, die auf den Boden einer Vakuumkammer aufgesetzt werden. Ein Sartorius Gittermembranfilter wird auf einen Filterhalter aus Edelstahl gesetzt. Darauf wird ein Biosart™ 250 Trichter gesetzt und die Probe wird gefiltert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist ausreichend elastisch für eine optimale Abdichtung mit Bajonettverschluss. Graduierungen bei 50, 100 150 und 200 ml für ausreichend exakte Probenvolumenbestimmung. Das große Innendurchmesser gewährleistet hohe Durchflussraten. Die konische Form ermöglicht eine gründliche Spülung des Systems im Anschluss an die Filtration. Es wird keine Flüssigkeit im Filter zurückgehalten. Biosart™ 250 Trichter ermöglichen eine schnelle Durchführung von routinemäßig erforderlichen Filtrationen.
- Hoher Gesamtdurchlauf
- Hohe Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt
- Verwenden Sie für jeden Test einen neuen, sterilen Trichter, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
- Kein Halten von heißen Trichtern mehr erforderlich
- Die vollständige Filtration ist sichtbar
- Anschlussfertig, einfach zu bedienen und praktisch zu verwenden
- Minimale Geräteausstattung erforderlich
- Kann in begrenztem Umfang autoklaviert werden
Spezifikation
Reusable | |
Polypropylen | |
Steril | |
Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie | |
50/Packung, steril verpackt | |
250 mL |
Ready-to-Use Pressure Filter | |
100 mL | |
12,5 cm2 | |
50 ml | |
Biosart Trichter | |
4,7 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13