Learn More
Sartorius Biosart™ 100 Monitore
Besonders für das mikrobiologische Testen von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Lebensmitteln entwickelt. Diese Sartorius Biosart™ 100 Monitore sind sterile Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad und sind sofort einsatzbereit. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht.
Marke: Sartorius 16401-47-07--ACK
268.54 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für die mikrobiologische Analyse großer Probenvolumina, die einen geringen Gehalt an Mikroben aufweisen. Die Membranfiltration ist hierbei ein wesentlicher Schritt. Durch das Zugeben einer Probe in einige ml steriler physiologischer NaCl-Lösung können auch kleine Volumina getestet werden. Speziell für den Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Getränken, Lebensmitteln sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad sind sofort einsatzbereit. Nach der Filtration wird der 100 ml-Trichter einfach entfernt und der Monitor in eine Petrischale umgewandelt. Kulturmedien zur Benetzung des Pads sind in individuell sterilisierten, praktischen Ampullen aus Kunststoff erhältlich. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten neben einem Deckel, einem Trichter und einer Basis auch eine Membran und eine Kartonscheibe. Gewährleistet die Identifizierung aller Kolonien.Die Monitore sind in einer Vielzahl verschiedener Typen erhältlich: Monitore mit Cellulosenitrat-Membranen (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht. Die drei verschiedenen Filterfarben Grün, Weiß und Grau (Schwarz nach dem Benetzen) bieten den besten Kontrast zu den Kolonien. Monitore mit Membranen aus regenerierter Zellulose, einem Material, das hohe Durchflussraten mit hoher chemischer Stabilität kombiniert, sind ideal für Keimzahltests im Veterinärbereich, wo viele Produkte auf Lösungsmitteln basieren.- Hoher Durchfluss
- Hoher Gesamtdurchlauf
- Steril oder einzeln steril verpackt lieferbar
- Zertifizierte Membranfilter: erfüllen ISO 7704
- In verschiedenen Farben lieferbar
- Ohne hydrophobe Klebezonen
- Validiert
- Sofort einsatzbereit, anschlussfertig und leicht zu handhaben
- Minimale Geräteausstattung nötig
Spezifikation
Polyethylen | |
White/Black | |
Ready-to-Use Pressure Filter | |
Cellulosenitrat | |
100 mL | |
14,5 cm2 | |
10 ml | |
Individually Packaged | |
48/Packung | |
100 mL |
ISO 7704 | |
Ja | |
Polystyrol | |
0,2 μm | |
Steril | |
Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie | |
weiß/schwarz | |
Polyethylen | |
Filtertrichter | |
4,7 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %