Learn More
Sartorius Arium™ Water Guard
Arium™ Water Guard erkennt frühzeitig Wasserlecks. Das bedeutet, dass Ihr Labor optimal vor Wasserschäden geschützt ist. Dank seiner hochwertigen Materialien und seiner fein abgestimmten Sensoren ist es der ideale Partner für Laborwassersysteme und Reinstwassersysteme.
Marke:  Sartorius 610AWG1
476.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11790136
  • 482.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Arium™ Water Guard erkennt frühzeitig Wasserlecks. Das bedeutet, dass Ihr Labor optimal vor Wasserschäden geschützt ist. Dank seiner hochwertigen Materialien und seiner fein abgestimmten Sensoren ist Arium™ Water Guard der ideale Partner für Laborwassersysteme und Reinstwassersysteme. Leckagen werden durch einen optischen Sensor registriert. Dadurch wird die Zuleitung automatisch geschlossen und ein akustisches Warnsignal ausgelöst. Darüber hinaus kann der Benutzer den Systemstatus auf der integrierten LED-Anzeige ständig überwachen.
  • Schützt zuverlässig vor Leckagen
  • Hochempfindlich, auch für Reinstwasser geeignet
  • Hochwertiges Material, nicht korrosiv
  • Optischer und akustischer Alarm
  • Einfach zu installieren
  • Integrierter Wandhalter für Magnetventil
  • Blockiert automatisch die Speisewasserleitung, wenn eine Leckage erkannt wird
  • Elektrisch betrieben
  • Vielseitig
  • Anwendungsfelder: Für die Installation in Speisewassereinlässen an Arium™ Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Arium Water Guard
41 bis 86 °F
Arium™ Systemen
Für die Installation in Speisewassereinlässen an Arium™ Systemen.
5°bis 30 °C
Name des Produkts
Sartorius Arium™ Water Guard > Arium™ Water Guard; zur Verwendung mit: Arium™ Systemen