Learn More
Sartorius Saugeinlagen
Vorsterilisiert in Kunststoffmagazinen, die auf das manuelle Sartorius-Dosiergerät passen
105.00 CHF - 277.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Nährstoff-Pad
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verpackungsart Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11780686
Unterlagen ansehen
Sartorius
15400--50------N
In Petrischale verpackt 1.96 in. 5 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11730876
Unterlagen ansehen
Sartorius
15410--47----ALR
Verpackt in 10 Magazinen 1.85 Zoll 4,7 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11740876
Unterlagen ansehen
Sartorius
15410--50----ALR
Verpackt in 10 Magazinen 1.96 in. 50 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sartorius 1.4 mm dicke saugfähige Pads werden mit dem entsprechenden Flüssigkulturmedium benetzt, bevor ein Membranfilter auf sie aufgesetzt wird. Sie werden in Kunststoffmagazinen vorsterilisiert geliefert, die auf das manuelle Sartorius Spendergerät passen.
Die Saugkissen sind in zwei Durchmessern erhältlich:
  • 47 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3 ml
  • 50 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3.5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Nährstoff-Pad