Learn More
Sartorius Saugeinlagen
Vorsterilisiert in Kunststoffmagazinen, die auf das manuelle Sartorius-Dosiergerät passen
Marke: Sartorius 15400--50------N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sartorius 1.4 mm dicke saugfähige Pads werden mit dem entsprechenden Flüssigkulturmedium benetzt, bevor ein Membranfilter auf sie aufgesetzt wird. Sie werden in Kunststoffmagazinen vorsterilisiert geliefert, die auf das manuelle Sartorius Spendergerät passen.
Die Saugkissen sind in zwei Durchmessern erhältlich:
- 47 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3 ml
- 50 mm hat eine Absorptionskapazität von ca. 3.5 ml
Spezifikation
Nährstoff-Pad | |
In Petrischale verpackt | |
1.96 in. | |
5 cm |