Learn More
PEPperCHIP™ SARS-CoV-Antigen-Mikroarray
SARS-CoV-Antigen-Mikroarray mit 998 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.019.001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: 4 ausgewählte Antigene des SARS-Coronavirus: Spike-Glykoprotein (S-Protein), Nukleoprotein (Nucleocapsid-Protein, NC), M-Protein, Hüllkurve des kleinen Membranproteins (E-Protein, sM)
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 13 aa
- Anzahl Peptide: 998 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril |
3 Array-Kopien pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Mikroglas | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
75,4 x 25 mm |