Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, nicht steril
Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbarer DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen(Endotoxinen), nicht-zytotoxisch
33.00 CHF - 81.45 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 10 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Modell | Standard |
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17384770
|
Greiner Bio-One
772350 |
Großpackung | Unsteril |
33.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17595955
|
Greiner Bio-One
772351 |
Gestell | Unsteril |
77.90 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17505965
|
Greiner Bio-One
772352 |
Gestell | Steril |
81.45 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten
- Hochtransparent & graduiert
- Mehr Nachhaltigkeit durch ein dünnwandiges Design für reduzierten Kunststoffverbrauch
- Hergestellt in der EU (Österreich)
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA, PCR-Inhibitoren und Pyrogenen (Endotoxinen)
- Nicht-zytotoxisch
- Genauigkeit & Präzision gemäß ISO 8655
Spezifikation
10 μl | |
Durchsichtig | |
Standard | |
46 mm | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
1,81 in. | |
Manuelles Handling von Flüssigkeiten | |
Manuelle (elektronische) Pipetten, Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir | |
2, 10 μl |