Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipettenspitze, nicht steril
Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, frei von nachweisbarer DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen(Endotoxinen), nicht-zytotoxisch
Marke: Greiner Bio-One 772352
Additional Details : Gewicht : 1.63200kg
Beschreibung
- Universelle Passform für alle gängigen Pipetten, einschließlich Mehrkanalpipetten
- Frei von nachweisbaren DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine)
- Nicht zyktotoxisch
- Genauigkeit und Präzision gemäß ISO 8655
- Hergestellt aus hochtransparentem, reinem Polypropylen
- Leicht ablesbare Graduierung für schnelle Volumenprüfungen
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt in der EU (Österreich) und nach internationalen Normen getestet
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Durchsichtig | |
Standard | |
46 mm | |
Frei von DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitoren/Pyrogenen (Endotoxine); nicht zytotoxisch | |
Gestell | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Autoklavierbar | |
1,81 in. | |
ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5, ISO 11137 | |
Manuelles Handling von Flüssigkeiten | |
5760 Packungen | |
Manuelle (elektronische) Pipetten, Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir | |
2, 10 μl |