Learn More
Saponin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463098
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Saponin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463098
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11463098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18820.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8047-15-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Glykosid zur Permeabilisierung zellulärer Membrane. Saponin wird als Nahrungsergänzungsmittel und Nutrazeutika sowie als Zusatzstoff bei der Herstellung von Impfstoffen verwendet. Es findet Anwendung in den Bereichen Lebensmittel, Kosmetika und Pharmazie. Es wird als Flüssigseife, Schmuckpolitur, Reinigungsmittel, Heimtiershampoo, Tensid und Benetzungsmittel verwendet. Es wird ferner als antimikrobielles Mittel zur Behandlung von Malaria, zur Cholsterinsenkung zur Unterstützung des Immunsystems, zur Knochenstärkung und bei Bluthochdruck eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Futtermittel und Autoreiniger verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8047-15-2
MDL-Nummer MFCD00081981
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saponin
Schmelzpunkt 158°C (decomposition)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10232181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Chargennummer10250922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Chargennummer10248126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Chargennummer10255047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
Chargennummer10250922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA18820.22,A18820.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saponin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Saponins
Name des Produkts
Saponin, Thermo Scientific Chemicals >