Learn More
Cole-Parmer Sanitary Clamp Fittings, Straight Threaded Adapter, 316 Stainless Steel
Great for food, beverage, and dairy applications—fittings comply with FDA and 3A standards
42.75 CHF - 66.55 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30053286
|
Cole-Parmer
50118-23 |
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size | 3/4 in. NPT(M) |
57.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30054371
|
Cole-Parmer
50118-19 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size | 3/4 in. NPT(M) |
46.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053360
|
Cole-Parmer
50118-17 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size | 3/8 in. NPT(M) |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30054339
|
Cole-Parmer
50118-16 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size | 1/4 in. NPT(M) |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30052985
|
Cole-Parmer
50118-20 |
1 in. Sanitary Clamp Size | 3/4 in. NPT(M) |
55.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053797
|
Cole-Parmer
50118-18 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size | 1/2 in. NPT(M) |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053508
|
Cole-Parmer
50118-22 |
1 in. Sanitary Clamp Size | 1-1/2 in. NPT(M) |
66.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30054379
|
Cole-Parmer
50118-15 |
3/4 in. Sanitary Clamp Size | 1/8 in. NPT(M) |
42.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053208
|
Cole-Parmer
50118-21 |
1 in. Sanitary Clamp Size | 1 in. NPT(M) |
58.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053957
|
Cole-Parmer
50118-24 |
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size | 1 in. NPT(M) |
58.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053873
|
Cole-Parmer
50118-25 |
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size | 1-1/4 in. NPT(M) |
60.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053781
|
Cole-Parmer
50118-26 |
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size | 1-1/2 in. NPT(M) |
66.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ideal for general-purpose, food, beverage, and pharmaceutical applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. 316L stainless steel (SS) offers excellent chemical resistance against corrosive acids and bases. Connet to pipes using the NPT(M) thread connectionHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur