Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
178.00 CHF - 872.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Farbe | Clear |
Härte | 65 (Shore A) |
Flexibility | Flexibel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17933571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-062-2H |
1.6 mm | 82.5 psi | 30 m |
178.00 CHF
30 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17953541
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-093-3F |
2.4 mm | 82.5 psi | 15 m |
200.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17973571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-5-10H |
3 mm | 101.3 psi | 30 m |
489.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17993551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-9H |
3 mm | 143.5 psi | 30 m |
471.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17963571
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-11F |
3 mm | 157 psi | 15 m |
380.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17993481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-3-11H |
3 mm | 157 psi | 30 m |
836.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17953441
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-2H |
3.2 mm | 56 psi | 30 m |
234.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17973591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-3H |
3.2 mm | 72.1 psi | 30 m |
368.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17923551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-125-4H |
3.2 mm | 82.5 psi | 30 m |
471.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17963461
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-4-8H |
4 mm | 40.4 psi | 15 m |
382.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17983481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-5-11H |
5 mm | 101.3 psi | 30 m |
667.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17933481
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-8-14H |
5 mm | 75.5 psi | 30 m |
641.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17993591
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-6-10H |
6 mm | 113.2 psi | 30 m |
518.00 CHF
30 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17933551
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-375-4F |
9.5 mm | 40.4 psi | 15 m |
436.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17923531
|
Saint Gobain Life Sciences™
STHT65-10-16H |
10 mm | 69.2 psi | 30 m |
872.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
- In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
- 50 or 65 Shore A hardness options
- Unsurpassed surface smoothness
- Ultra-flexible
- Autoclavable and gamma stable
- Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
- Imparts no taste or odors
- Color striping available to differentiate your fluid path
- Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
- Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
- Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Specifications
Autoklavierbar | |
Clear | |
Flexibel |
Silikon | |
65 (Shore A) | |
Schläuche |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.