Learn More
Notrax Sani-Master™ Disinfecting Foot Bath with Drying Entrance Mat, Charcoal/Black
This Notrax Sani-Master™ 19-mm thick extendable mat cleans, sanitizes and dries shoes, recommended at entrances to prevent contamination. As traffic passes, rubber tips bend to immerse soles in disinfectant solution, absorbing mat section cleans and dries shoes to prevent slips.
Marke:  Notrax 348S0033CH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17702028
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Sani-Master™ ist eine 19 mm dicke, erweiterbare Matte zum Reinigen, Desinfizieren und Trocknen von Schuhen, die die drei Notrax™ Mattenfunktionen Desinfektion, Absorption und Modularität in einer Komplettlösung für Eingangsbereiche kombiniert
  • Sani-Master™ wird für gewöhnlich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, inzwischen jedoch als Teil allgemeiner Hygieneprotokolle an Eingängen von Schulen, Hotels, Fitnessstudios und Büros sowie Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern empfohlen, damit Kontaminationen nicht in das Gebäude gelangen
  • Der 1. Abschnitt umfasst das Sani-Trax™ Desinfektionsfußbad mit flexiblen Borsten, die sich so biegen, dass die Sohlen in eine Desinfektionslösung getaucht werden, um die Schuhe beim Passieren der Matte zu reinigen und zu desinfizieren
  • Der 2. Abschnitt besteht aus einer erweiterbaren Trocknungszone zum Trocknen der Schuhe und Minimieren von Rutschgefahren mithilfe eines patentierten, nahtlosen Verbindungssystems, sodass sich die Matten nicht voneinander lösen und die Höhe beibehalten wird
  • Der 3. Abschnitt beinhaltet am Ende eine Trocknungszone mit integrierten, abgeschrägten Kanten, um ein Stolpern zu verhindern
  • Die Teppiche können vollständig mit einem Logo, einem Design oder zur Kommunikation von Hygieneprotokollen wie Händedesinfektion und Einschränkung sozialer Kontakte angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
Kohle/Schwarz
105 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
3,4 ft.
Naturkautschuk
91 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Notrax Sani-Master™ Disinfecting Foot Bath with Drying Entrance Mat, Charcoal/Black > Eingangsmatte; Länge: 105 cm