Learn More
Sand, rein, Silber, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10529770
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sand, rein, Silber, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529770 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
3 kg, Kunststoffpulverbehälter, 3 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
3 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10529770
Marke: Fisher Chemical S/0370/63
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Schmelzpunkt 1610°C
CAS 14808-60-7
Farbe Beige
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sand, rein, Silber, Fisher Chemical >