Learn More
Gestigkeit Harry Sand Bath with Performance Control and Thermostatic Controller
Sand Bath - Robust and highly durable also in non-stop operation.
Marke:  Gestigkeit Harry ST91
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10678022
  • 2705.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektrische Sandbäder mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischem Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung. Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
  • Die Sandbäder bestehen aus einer Heizplatte aus Aluminiumlegierung mit angeschraubtem, versiegelten Edelstahlrahmen mit einer Nutzhöhe von 50 mm. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
  • 4 verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker
Spezifikation
Spezifikation
30°bis 110 °C
Leistungsregelung und thermostatischer Regler
Schuko-Stecker
440 x 590 x 50 mm
Sandbad
Aluminumlegierung, Edelstahl
442 x 592 x 170 mm
230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gestigkeit Harry Sand Bath with Performance Control and Thermostatic Controller > Sandbad; Temperaturbereich: 30 °C bis 110 °C; Innenabmessungen: 440 x 590 x 50 mm; Spannung: 230 V