Learn More
Brand™ SAN Durchflussanzeiger
Optimaler Kühlwasserdurchfluss während der Destillierung. BRAND™ Strömungsanzeiger aus SAN reduzieren den Wasserverbrauch und senken dadurch die Betriebskosten.
Marke:  Brand™ 134080
149.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15794027
  • 154.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Beschrijving
Beschrijving
Aus Styrol-Acrylonitril (SAN), transparent. Optimaler Kühlwasserdurchfluss während der Destillierung. Geringere Betriebskosten durch geringeren Wasserverbrauch.
  • Maximaler Betriebsdruck: 2 bar
  • Betriebstemperatur von SAN:Max. 30° C
  • Passend für Schläuche von 6 bis 11 mm Innendurchmesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Schläuche mit 6 bis 11 mm ID
Dieses nützliche Gerät optimiert den Kühlwasserdurchfluss während der Destillierung
88 mm
88 x 17 x 40 mm
Durchflussanzeige
40 mm
17 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ SAN Durchflussanzeiger > Abmessungen (L x B x H):88 x 17 x 40mm