Learn More
Vitlab™ Sammelbehälter aus SAN
Konstruktion aus Styrol-Acrylonitril-Harz (SAN). Vitlab™ SAN-Becher verfügen über einen handlichen Griff und einen weißen PC-Deckel.
Marke:  Vitlab™ 97891
Artikelnummer. 15223059
  • 98.45 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Die erhöhte Skala ermöglicht eine einfache Beurteilung von Flüssigkeiten
  • Mit stabilem, griffigem Griff und weißem PC-Deckel.
  • 2000 ml Kapazität
  • Durchmesser: 150 mm
  • Höhe: 220 mm
  • SAN-Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Klar
20 mL
Weißer PC-Deckel
2.000 ml
SAN
150 mm
220 mm
6/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Sammelbehälter aus SAN >