Learn More
BRAND™ Probenschöpfer
PTFE-Konstruktion mit verstärktem Rand und Ausguss. PTFE-Griff mit Stahlkern.
Marke:  BRAND™ 90438
181.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10568401
  • 194.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus PTFE
  • PTFE-Griff mit Stahlkern
  • Mit Ausgießer und verstärktem Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Probenentnahme-Dipper
Mit verstärktem Rand und Ausguss
55 mm
PTFE
100 ml
65 mm
Name des Produkts
BRAND™ Probenschöpfer > Kapazität: 100 ml