Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Probenahmeball
Diese Cole-Parmer™ Essentials Naturkautschukbälle können mit Pasteur-Pipetten und kleinen Pipetten verwendet werden.Die Bälle haben eine verdickte Wand, um das Glas fest zu fassen und zu schützen.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 24810-60
7.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12108721
  • 19.35 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Roter Naturkautschuk
  • Robust, wiederverwendbar und einfach zu bedienen
  • Pipettenfüller
Spezifikation
Spezifikation
Pipettenfüller mit Gummiball
Unsteril
Glaspipetten
82,55 mm
Rot
60 mL
3,25 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Probenahmeball > Probenahmeball; Volumen:60 ml; Länge:82,55 mm; Farbe:Rot