Learn More
Masterflex™ Probenflasche Artikelnummer.: 13286950
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ Probenflasche
Artikelnummer. 13286950
500 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Artikelnummer. 13286950
Marke: Masterflex™ 9564404
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Probenflaschen können Sie biopharmazeutische Produkte und Reagenzien bei Anwendungen in der Forschung bis hin zu Verarbeitungsprozessen überführen, Proben nehmen und lagern. Sterilisierte Cole-Parmer™ Probenflaschen werden gammasterilisiert geliefert.
Sichere, einteilige Baugruppe aus Schlauch und Kappe, mit der sich eine Kontamination sowie Produktverluste durch lose Anschlüsse verhindern lassen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Transfers, Probenahmen und Lagerung von biopharmzeutischen Produkten und Reagenzien bei Anwendungen in der Forschung bis hin zu Verarbeitungsprozessen.
Material Kunststoff
Closure Included Ja
Verschlussauskleidung Nahtlos
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Probenflasche >