Learn More
BOLA Sampling Bags
Sampling Bags PVF, 2 connectors
Marke:  BOLA A223-74
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10745982
  • 82.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BOLA Sampling Bags > 10 L