Learn More
BUCHI Probenröhrchensatz
Diese Röhrchen garantieren Sicherheit, Präzision und Langlebigkeit. Büchi™ Probenröhrchensätze eignen sich optimal für Kjeldahl-Analysen und Hydrolysegeräte.
Marke:  BUCHI 037377
Artikelnummer. 10394291
  • 278.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Längere Lebensdauer durch einzigartiges, hochwertiges, extra dickes Glas
  • Korrosionsschutz durch präzise Abmessungen der Glasverbindungen
  • Gute Abdichtung schützt vor gefährlichen Dämpfen
  • Das Röhrchendesign verhindert heiße Stellen und Glasbrüche
  • Hohe Genauigkeit durch dicht schließende Verbindungen
  • Die automatisierte Probenverarbeitung ermöglicht hohe Zuverlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Probenröhrchen-Set
Proben mit einem Volumen von bis zu 200 ml oder einem Gewicht von 5 g
Glas
300 ml
Kjeldahl und Hydrolyse-Instrumente
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Probenröhrchensatz > Volumen: 300 ml