Beschreibung
- Aus geriffeltem Polypropylen
- Feuchtigkeitsbeständig, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Schimmelpilzen deutlich verringert wird
- Leicht und robust; kann bis zu 24 gefüllte Probenbehälter aufnehmen
- Stapelbar mit anderen Tabletts
- Herausnehmbare Trennwände ermöglichen die Verwendung der Außenhülle für die Lagerung oder den Transport von Laborprodukten
- Lieferung flach verpackt
- Lieferumfang: 10 Tabletts und 10 Trennwände, 5/Karton
- Einwegprodukt
Spezifikation
Aufbewahrungsschale | |
Polypropylen, gewellt | |
Herausnehmbarer Einsatz |
Weiß, Blau | |
406 x 260 x 89 mm | |
24-Well Trennwand |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 10 x Flat pack Sample Storage Tray >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur