Learn More
Thermo Scientific™ Montierte Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Lagerung von Proben
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig und bequem mit diesen montierten Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde.
77.30 CHF - 99.63 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Weiß
Beschreibung Montiertes Schraubfläschchenkit, feste Kappe
Material Glas
Volumen (metrisch) 20 ml
Anzahl pro Packung 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11911583
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B7800-20
Durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12498606
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B7800-20A
Bernsteinfarben Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in praktischen Thermo Scientific™ National™ montierten Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Probenlagerung.
    ?non-ascii?
  • Fläschchen aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B)
  • ?non-ascii?
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • ?non-ascii?
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • ?non-ascii?
  • Nicht autoklavierbar
  • ?non-ascii?
  • Packung mit 100 Stück
  • ?non-ascii?
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Glas
100
Schraubverschluss
Montiertes Schraubfläschchenkit, feste Kappe
20 ml
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Montierte Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Lagerung von Proben