Learn More
Buerkle™ Probenlöffel aus Edelstahl
Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert.
Marke: Buerkle™ 5320-0400
17.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Edelstahl nach AISI 304 (1.4301) gefertigt
- Weitgehend chemisch beständig (jedoch nicht gegen Säuren und Alkalien)
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
400 mm |
Edelstahl (V2A) | |
Zur Entnahme geringer Probenmengen, Lebensmittel |