Learn More
RETSCH Probenteiler
Marke:  RETSCH 40.610.0003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10562121
  • 1570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Probenverteiler
25 mm
3 Auffangbehälter zu je  8 l, Ständer und Trennkopf, aus galvanisiertem Blech
25 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
RETSCH Probenteiler > Tiefe:25mm