missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Probenvorbereitung RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
Säuregewaschene RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
253.00 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Mahlen von Beads |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mahlen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 2010 Geno/Grinder |
Verpackungsmenge | 200 g |
Partikelgröße | 800 bis 1000 μm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12879045
|
Cole-Parmer™
2160 |
No Grade |
253.00 CHF
200 Gramm |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12534166
|
Cole-Parmer™
2161 |
Molekularbiologische Qualität |
453.00 CHF
200 Gramm |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für die meisten Basis-Zelllyseanwendungen mit dem Geno/Grinder
- Behandelt, um kontaminierende Enzyme zu inaktivieren und feine Partikel und Verunreinigungen zu entfernen.
- Die Größe der Perlen reicht von 800–1000 μm
- Kompatibel mit allen SPEX SamplePrep Titerplatten und Fläschchen.
Spezifikation
Mahlen von Beads | |
2010 Geno/Grinder | |
800 bis 1000 μm |
Mahlen | |
200 g |