Learn More
Cole-Parmer™ Probenvorbereitung RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
Säuregewaschene RNase-/DNase-frei, behandelte Mahlperlen aus Kieselgel
Marke: Cole-Parmer™ 2160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die meisten Basis-Zelllyseanwendungen mit dem Geno/Grinder
- Behandelt, um kontaminierende Enzyme zu inaktivieren und feine Partikel und Verunreinigungen zu entfernen.
- Die Größe der Perlen reicht von 800–1000 μm
- Kompatibel mit allen SPEX SamplePrep Titerplatten und Fläschchen.
Spezifikation
Mahlen von Beads | |
Mahlen | |
200 g |
No Grade | |
2010 Geno/Grinder | |
800 bis 1000 μm |