Learn More
Thermo Scientific™ Probenküvetten für Eutech™ TB1000 Trübungsmessgerät
Die Trübungsmessgeräte und Küvetten der Serie CyberScan TB1000 wurden für die strengen Anforderungen der Wissenschaftler von heute entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ 01X265701
Beschreibung
Probenküvetten für Eutech™ TB 1000 Trübungsmessgerät sind Fläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschlüssen für Lichtschutz, Fülllinie und Indexmarkierungen. Die Küvetten werden in 3er-Packungen geliefert.
Merkmale:
- 3er-Pack Probenküvetten für TB1000 W (Trübungsmessgerät für weißes Licht) & TB1000 IR (Infrarot-Trübungsmessgerät)
Spezifikation
CyberScan TB 1000 | |
Probenküvetten | |
3 Packung |