missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMHD1 Antibody (OTI3F5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NBP2-73979PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SAMHD1 Monoclonal specifically detects SAMHD1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
SAMHD1 | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS with 0.05% Sodium Azide | |
SAMHD1 | |
Full length recombinant protein of human SAMHD1 (NP_056289) produced in HEK293T cells. | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
IgG2b |
Flow Cytometry | |
OTI3F5 | |
Flow Cytometry | |
DCIPMg11, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, EC 3.1.4.-, HDDC1, Monocyte protein 5, MOP5, MOP-5AGS5, SAM domain and HD domain 1, SAM domain and HD domain-containing protein 1, SBBI88 | |
Mouse | |
Affinity Purified | |
Stem Cell Markers | |
25939.0 | |
Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SAMHD1 Antibody (OTI3F5), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur