Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
GREENER_CHOICE
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 274NL-20S
35.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15397863
  • 36.65 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,8 mL
7,1 mm
Steril
Graduiert bis 2 ml
4,8 mL
Spezial-Transferpipette
Samco 4,8 ml-Transferpipetten, steril, graduiert bis 2 ml, 20/Beutel, weiße Box
LDPE
Ja
20/Beutel, 500/Packung
15,2 cm
Videos
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.