Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Spezialtransferpipetten
Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Marke: Thermo Scientific™ 274NL-1S
57.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Nicht steril
Spezifikation
1,8 mL | |
7,1 mm | |
Steril | |
Graduiert bis 2 ml | |
4,8 mL | |
Spezial-Transferpipette |
Samco B/B-PET™ 4,8 ml-Transferpipetten, steril, graduiert bis 2 ml, einzeln verpackt, weiße Box | |
LDPE | |
Ja | |
Einzeln verpackt, 500/Packung | |
15,2 cm |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.