Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
GREENER_CHOICE
Dispensieren Sie präzise kleine Tropfen in Behälter für geringe Volumen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze.
Marke:  Thermo Scientific™ 233-20S
58.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15327833
  • 60.50 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.3 ml
3 mm
Steril
Nein
5 ml
Transferpipette mit dünner Spitze
Verlängerte dünne Spitze, Transferpipette mit großem Ball, 5,4 ml
LDPE
50
20/Beutel, 400/Packung, 4000/Karton
15.3 cm
Ja
Videos
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.