Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
GREENER_CHOICE
Dispensieren Sie präzise kleine Tropfen in Behälter für geringe Volumen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze.
Marke:  Thermo Scientific™ 232NL
34.01 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10500071
  • 45.35 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.3 ml
4.6 mm
Unsteril
400/Pckg.
14.7 cm
Samco 5.8 ml Transferpipetten mit feiner Spitze, Standardbirne, unsteril, weiße Box
LDPE
Nein
5.8 ml
Transferpipette mit dünner Spitze
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Fine tip transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
        Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
        Aktionscode: 24108
        Gültig bis zum2025-06-27
        Neues Angebot
        Jetzt sparen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze >
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.