Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
GREENER_CHOICE
Dispensieren Sie präzise kleine Tropfen in Behälter für geringe Volumen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze.
Marke:  Thermo Scientific™ 233
27.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10374850
  • 36.25 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.3 ml
3 mm
Unsteril
Nein
5 ml
Transferpipette mit dünner Spitze
Verlängerte dünne Spitze, Transferpipette mit großem Ball, 5,4 ml
LDPE
50
Großpackung 250/Pk. 8 Pk./Kt. 2000/Kt.
15.3 cm
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze > 5,0 ml; Verlängerte feine Spitze; Großer Kolben
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.